Learn More
Éster 2-metil-4-tioxo-4H-piran-3-ílico del ácido 2-cloropropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester |
| CAS | 1043932-31-5 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloropropanoato de 2-metil-4-tioxo-4H-piran-3-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232 |