Learn More
2-cloropropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropropane (Isopropylchloride) |
| CAS | 75-29-6 |
| Fórmula molecular | C3 H7 Cl |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | Propane, 2-chloro- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloropropane (ACI), 2-Propyl chloride, Chlorodimethylmethane, Isoprid, Isopropyl chloride, LBL 2, Narcosop, R 280da, sec-Propyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloropropano |
| Peso molecular (g/mol) | 78.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.0236 |