Learn More
2-cloropropano-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropropane-2-D |
| CAS | 53778-42-0 |
| Fórmula molecular | C3 D H6 Cl |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Propane-2-d, 2-chloro- (7 CI, 9 CI), 2-Chloro-2-deuteriopropane, 2-Deutero-2-chloropropane, 2-Chloropropane-2-d1, 2-Chloropropane-2-d, 2-Chloropropane-2-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D |
| SMILES | [2 H]C(C)(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-2-deuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 79.5468 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.0299 g/mol |
| Mostrar más |