Learn More
2-cloropropano-1,1,1-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropropane-1,1,1-D3 |
| CAS | 137832-55-4 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H4 Cl |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,1-d3, 2-chloro- (9 CI), 2-Chloropropane-1,1,1-d3, 2-Chloro-1,1,1-trideuteriopropane, Isopropyl-d3 chloride, 2-Chloropropane-d3, 2-Chloropropane-1,1,1-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,1,1-trideuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 81.5592 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.0425 g/mol |
| Mostrar más |