Learn More
2-cloropropano-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropropane-1,1,1,3,3,3-D6 |
| CAS | 23197-02-6 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-chloro- (8 CI, 9 CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeutero-2-chloropropane, 2-Chloro-1,1,1,3,3,3-hexadeuteropropane, 2-Chloropropane-1,1,1,3,3,3-D6, 2-Chloropropane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-Chloropropane-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Cl)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 84.5777 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0613 g/mol |
| Mostrar más |