Learn More
(2-cloropropan-2-il)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Chloropropan-2-yl)benzene |
| CAS | 934-53-2 |
| Fórmula molecular | C9 H11 Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2-Chloropropan-2-yl)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Cl/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(Cl)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloropropan-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 154.637 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.055 |