Learn More
Clorhidrato de 2-clorofenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438106 100 g 100 g
11418106 5 g 5 g
11428106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14136.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 41052-75-9 | C6H8Cl2N2 | 179.04 g/mol
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride is used to study intrinsic resistance of Mycobacterium smegmatis to fluoroquinolones, used for treatment of Mycobacterium tuberculosis. It may be used in pyrazoline synthesis. It can be used to produce N-azepan-2-ylidene-N'-(2-chloro-phenyl)-hydrazine with 7-methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine at heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-clorofenilhidrazina se utiliza para estudiar la resistencia intrínseca de Mycobacterium smegmatis a las fluoroquinolonas y en el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis. Puede emplearse en la síntesis de pirazolina. Se puede utilizar para producir N-azepan-2-iliden-N′-(2-cloro-fenil)-hidrazina calentando 7-metoxi-3,4,5,6-tetrahidro-2H-azepina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41052-75-9
Fórmula molecular C6H8Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 179.04
Número MDL MFCD00012928
Clave InChI ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hcl, 2-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, 2-chlorophenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2-chlorophenyl-, monohydrochloride, 2-chlorophenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 443287
ChEBI CHEBI:1046
Nombre IUPAC (2-clorofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼201°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3699381
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.05
Porcentaje de pureza 97%