Learn More
Clorhidrato de 2-clorofenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10133340 5 g Frasco de vidrio 5 g
10563501 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149140050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41052-75-9 | C6H8Cl2N2 | 179.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41052-75-9
Fórmula molecular C6H8Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 179.04
Número MDL MFCD00012928
Clave InChI ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hcl, 2-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, 2-chlorophenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2-chlorophenyl-, monohydrochloride, 2-chlorophenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 443287
ChEBI CHEBI:1046
Nombre IUPAC (2-clorofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186°C to 188°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4NHNH2·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 15, 422
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Escamas