Learn More
(±)-2-clorofenilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11925361 25 g 25 g
11915361 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433340250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88744-36-9 | C8H8ClNO2 | 185.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88744-36-9
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.61
Clave InChI LMIZLNPFTRQPSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-2-chlorophenyl glycine, 2-chlorophenylglycine, dl-2-2-chlorophenyl glycine, amino 2-chlorophenyl acetic acid, amino-2-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-chlorophenylglycine, 2-chlorophenyl glycine, 2-chloro-dl-phenylglycine, h-dl-phg 2-cl-oh
PubChem CID 290729
Nombre IUPAC ácido 2-amino-2-(2-clorofenil)acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-2-chlorophenylglycine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182.9°C to 183°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (±)-2-Chlorophenylglycine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.