Learn More
Ácido 2-clorofenilborónico, TRC
Código de producto. 30359450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359450 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30359450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC376510500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylboronic Acid
CAS 3900-89-8
Fórmula molecular C6H6BClO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo (o-Chlorophenyl)boronic Acid, 2-Chlorobenzeneboronic Acid, 2-Chlorophenylboronic Acid, (2-Chlorophenyl)-boronic Acid, o-Chloro-benzeneboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
SMILES OB(O)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC ácido 2( -clorofenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 156.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0149