Learn More
Ácido 2-clorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10475282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10475282 1 g Frasco de vidrio 1 g
10465232 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10475282 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358990010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3900-89-8 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3900-89-8
Fórmula molecular C6H6BClO2
Peso molecular (g/mol) 156.37
Número MDL MFCD00674012
Clave InChI RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl
PubChem CID 2734322
Nombre IUPAC ácido 2( -clorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylboronic acid
Punto de fusión 94.0°C to 95.0°C
% mín. CAS 96.0
Color Blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.38
Porcentaje de pureza 97%