Learn More
2-Clorofenilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420258 5 g 5 g
15410258 1 g 1 g
15430258 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53441.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 873-31-4 | C8H5Cl | 136.578 g/mol
2-Chlorophenylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-clorofenilacetileno se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en hexano.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-31-4
Fórmula molecular C8H5Cl
Peso molecular (g/mol) 136.578
Número MDL MFCD00269951
Clave InChI DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenylacetylene, 2'-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-2-ethynyl-benzene, benzene, 1-chloro-2-ethynyl, 1-chlor-2-ethinylbenzol, o-chlorphenylacetylen, o-chlorophenylacetylene, pubchem2550, 2-chlorophenyl acetylene, 2;-chlorophenylacetylene
PubChem CID 585995
Nombre IUPAC 1-cloro-2-etinilbenceno
SMILES C#CC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylacetylene
Densidad 1.125
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.571
Punto de ebullición 82°C (12 mmHg)
Información de solubilidad Soluble in hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 98%