Learn More
Cloruro de 2-clorofenilacetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10298463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10298463 25 g Frasco de vidrio 25 g
10266623 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10298463 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 395080250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51512-09-5 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51512-09-5
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00130223
Clave InChI WIHSAOYVGKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenylacetyl chloride, 2-2-chlorophenyl acetyl chloride, acetyl chloride, 2-2-chlorophenyl, o-chlorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 2-chloro, 2-chlorophenylacetyl chloride stabilized with copper chip, acmc-1auqq, o-chlor-phenylacetylchlorid, o-chloro-phenylacetyl chloride, 2-chloro-phenylacetyl chloride
PubChem CID 182669
Nombre IUPAC Cloruro de 2-(2-clorofenil)acetilo
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chlorophenylacetyl chloride
% mín. CAS 96.0
Color Amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3100g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5480 to 1.55
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Gravedad específica 1.31
Fórmula lineal ClC6H4CH2COCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 97%