Learn More
2-Clorofenilacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorophenylacetonitrile |
| Punto de fusión | 21°C to 24°C |
| Punto de ebullición | 240°C to 242°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.544 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 2043683 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.6 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |