Learn More
2-Clorofenilacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424574 10 g 10 g
11434574 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13176.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2856-63-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2856-63-5
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.593
Número MDL MFCD00001898
Clave InChI MRDUURPIPLIGQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzyl cyanide, 2-chlorophenylacetonitrile, 2-2-chlorophenyl acetonitrile, o-chlorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-chloro, 2-chlorobenzeneacetonitrile, 2-chlorobenzylcyanide, 2-chlorophenyl acetonitrile, o-chlorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-chlorophenyl
PubChem CID 76112
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylacetonitrile
Punto de fusión 21°C to 24°C
Punto de ebullición 240°C to 242°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Beilstein 2043683
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza ≥98%