Learn More
2-Clorofenilacetona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322297 5 g 5 g
11312297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09846.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6305-95-9 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Garantiza una ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6305-95-9
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00045175
Clave InChI LWGNDIMNCPMZOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenylacetone, 1-2-chlorophenyl propan-2-one, 1-2-chlorophenyl acetone, 2-propanone, 1-2-chlorophenyl, acmc-20apcv, 2-chlorphenyl acetone, 1-2-chlorophenyl acetone #, 1-2-chlorophenyl-2-propanone, 1-2-chloro-phenyl-propan-2-one
PubChem CID 229355
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylacetone
Punto de ebullición 102°C to 103°C (3 mmHg)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 5 g
Beilstein 2043542
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 96%