Learn More
Ácido 2-clorofenilacético, TRC
Código de producto. 30354536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354536 50 g 50 g
30351860 25 g 25 g
30363309 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37538050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2444-36-2
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Sinónimo (2-Chlorophenyl)acetic Acid, (o-Chlorophenyl)acetic Acid, 2-(o-Chlorophenyl)ethanoic Acid, 2-Chlorobenzeneacetic Acid, NSC 4613, o-Chlorobenzeneacetic Acid
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenil)ácido acético
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylacetic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0135