Learn More
Ácido 2-clorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462518 10 g 10 g
11472518 50 g 50 g
11482518 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15834.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2444-36-2 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2444-36-2
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00004317
Clave InChI IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenylacetic acid, o-chlorophenylacetic acid, 2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2-chloro, o-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, o-chlorophenyl, 2-chloro-benzeneacetic acid
PubChem CID 17124
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenil)ácido acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylacetic acid
Punto de fusión 94°C to 97°C
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Beilstein 1101523
Punto de ebullición 145°C (5 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%