Learn More
Ácido 2-clorofenilacético, +98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327700 5 g Frasco de vidrio 5 g
10514131 25 g Frasco de vidrio 25 g
10168123 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10327700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184030050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2444-36-2 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2444-36-2
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.6
Número MDL MFCD00004317
Clave InChI IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenylacetic acid, o-chlorophenylacetic acid, 2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2-chloro, o-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, o-chlorophenyl, 2-chloro-benzeneacetic acid
PubChem CID 17124
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenil)ácido acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylacetic acid
Punto de fusión 94.0°C to 97.0°C
% mín. CAS 98.5
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5+%
Fórmula lineal ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09, 447
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98.5+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.