Learn More
(2-clorofenil)triclorometano, Mikromol™
Descripción
(2-clorofenil)triclorometano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene |
| CAS | 2136-89-2 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2-Chlorophenyl)trichlormethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-(triclorometil)benceno |
| Mostrar más |