Learn More
Fosforodicloridato de 2-clorofenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490423 25 g 25 g
11480423 5 g 5 g
11400433 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490423 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11505.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15074-54-1 | C6H4Cl3O2P | 245.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15074-54-1
Fórmula molecular C6H4Cl3O2P
Peso molecular (g/mol) 245.42
Número MDL MFCD00009704
Clave InChI VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl dichlorophosphate, o-chlorophenyl dichlorophosphate, phosphorodichloridic acid, 2-chlorophenyl ester, o-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl phosphoric acid dichloride, 2-chlorophenyl chlorophosphonochloridate, acmc-20anxn, o-chlorophenylphosphonyl dichloride, 2-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 84775
Nombre IUPAC 1-cloro-2-diclorofosforiloxibenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Densidad 1.491
Punto de ebullición 82°C to 84°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 911009
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.43
Porcentaje de pureza ≥98%