Learn More
(2-clorofenil)fenildiclorometano, Mikromol™
Código de producto. 30049630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049630 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049630 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0015.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2-clorofenil)fenildiclorometano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
CAS 3509-85-1
Nombres de analitos o componentes (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H9 Cl3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15,16)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[dicloro(fenil)metil]benceno
Peso molecular (g/mol) 271.57
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.977 g/mol