Learn More
(2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10536863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10536863 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10441504 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536863 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07829DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 77421-13-7
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.08
Número MDL MFCD04116369
Clave InChI CHPZYFXSICSCNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 2-chlorophenyl methyl sulfone, pubchem5500, acmc-1bfc0, 2-chlorobenzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-phenyl methanesulfonyl chloride, 2-chlorophenyl methane-sulfonyl chloride
PubChem CID 2757801
Nombre IUPAC Cloruro de (2-clorofenil)metanesulfonilo
SMILES ClC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 97%