Learn More
2-clorofenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483767 5 g 5 g
11493767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18238.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2740-81-0 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2740-81-0
Fórmula molecular C7H4ClNS
Peso molecular (g/mol) 169.626
Número MDL MFCD00004801
Clave InChI DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenyl isothiocyanate, 2-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanato, benzene, chloroisothiocyanato, 1-chloro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-chlorophenyl ester, 2-chlorobenzenisothiocyanate, acmc-1ccw5, o-chlorophenylisothiocyanate, o-chlorophenyl isothiocyanate
PubChem CID 123171
Nombre IUPAC 1-cloro-2-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenyl isothiocyanate
Densidad 1.287
Cantidad 5 g
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6608
Número UN UN2922
Beilstein 2081473
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.64
Porcentaje de pureza 97%