Learn More
2-Chlorophenyl isocyanate, 98%
Código de producto. 11467034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467034 25 g 25 g
11457034 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467034 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21489.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.82€
    123.65€ / 25 g
    Ahorro 20.17€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 2-4°C
Punto de ebullición 203°C
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid