Learn More
Éter etílico de (2-clorofenil)difenilmetilo, Mikromol™
Código de producto. 30051605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051605 25 mg 25 miligramos
30050439 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051605 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0015.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éter etílico de (2-clorofenil)difenilmetilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl EthylEther
CAS 717109-43-8
Nombres de analitos o componentes (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl EthylEther
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H19 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl EthylEther
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19ClO/c1-2-23-21(17-11-5-3-6-12-17,18-13-7-4-8-14-18)19-15-9-10-16-20(19)22/h3-16H,2H2,1H3
SMILES CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[etoxi(difenil)metil]benceno
Peso molecular (g/mol) 322.83
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1124 g/mol