Learn More
(2-Clorofenil)difenilmetanol, TRC
Código de producto. 17983375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983375 100 mg 100 miligramos
17902685 25 mg 25 miligramos
17974025 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC377905100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66774-02-5
Fórmula molecular C19 H15 Cl O
Peso molecular (g/mol) 294.77
Sinónimo (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol, Clotrimazole Imp. A (EP), Benzenemethanol, 2-chloro-α,α-diphenyl-, Methanol, (o-chlorophenyl)diphenyl- (6CI), NSC 170882, TRAM 3, o-Chlorophenyldiphenylmethanol, Benzenemethanol, 2-chloro-α,α-diphenyl- (9CI, ACI), 2-Chloro-α,α-diphenylbenzenemethanol (ACI)
Nombre IUPAC (2-clorofenilo)-difenilmetanol
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0811
Porcentaje de pureza >95%