Learn More
(2-clorofenil)difenilmetanol, Mikromol™
Código de producto. 30462926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462926 4 x 25 mg -
30051691 25 mg 25 miligramos
17963786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462926 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0015.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2-clorofenil)difenilmetanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol
CAS 66774-02-5
Nombres de analitos o componentes (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H15 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Clotrimazole Imp. A (EP), Clotrimazole USP Related Compound A, Clotrimazole USP RC A, (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol, Benzenemethanol, 2-chloro-alpha,alpha-diphenyl-, Methanol, (o-chlorophenyl)diphenyl- (6CI), NSC 170882, TRAM 3, o-Chlorophenyldiphenylmethanol, USP Clotrimazole Related Compound A, Ph Eur Clotrimazole Impurity A, Clotrimazole Related Compound A, Clotrimazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
Tipo de solución Neat
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl
Nombre IUPAC (2-clorofenil)-difenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 294.77
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0811 g/mol