Learn More
(2-clorofenil)difenilmetanol, Mikromol™
Descripción
(2-clorofenil)difenilmetanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol |
| CAS | 66774-02-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H15 Cl O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Clotrimazole Imp. A (EP), Clotrimazole USP Related Compound A, Clotrimazole USP RC A, (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol, Benzenemethanol, 2-chloro-alpha,alpha-diphenyl-, Methanol, (o-chlorophenyl)diphenyl- (6CI), NSC 170882, TRAM 3, o-Chlorophenyldiphenylmethanol, USP Clotrimazole Related Compound A, Ph Eur Clotrimazole Impurity A, Clotrimazole Related Compound A, Clotrimazole Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H |
| SMILES | OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl |
| Nombre IUPAC | (2-clorofenil)-difenilmetanol |
| Mostrar más |