Learn More
(2-clorofenil)difenilmetanol, LoGiCal
Código de producto. 30459337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459337 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459337 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0015.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol
CAS 66774-02-5
Nombres de analitos o componentes (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H15 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clotrimazole Imp. A (EP), Clotrimazole USP Related Compound A, Clotrimazole USP RC A, (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol, Benzenemethanol, 2-chloro-alpha,alpha-diphenyl-, Methanol, (o-chlorophenyl)diphenyl- (6CI), NSC 170882, TRAM 3, o-Chlorophenyldiphenylmethanol, USP Clotrimazole Related Compound A, Ph Eur Clotrimazole Impurity A, Clotrimazole Related Compound A, Clotrimazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
Tipo de solución Neat
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl
Nombre IUPAC (2-clorofenil)-difenilmetanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 294.77
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0811 g/mol