Learn More
2-Clorofenil Ciclopentil Cetona, TRC
Código de producto. 30363233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363233 50 g 50 g
30358237 10 g 10 g
30365407 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37782050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6740-85-8
Fórmula molecular C12H13ClO
Peso molecular (g/mol) 208.68
Sinónimo (2-Chlorobenzoyl)cyclopentane, Cyclopentyl 2-Chlorophenyl Ketone, Cyclopentyl o-Chlorophenyl Ketone, (2-Chlorophenyl)cyclopentylmethanone
Nombre IUPAC (2-clorofenil)-ciclopentilmetanona
SMILES Clc1ccccc1C(=O)C2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-8-4-3-7-10(11)12(14)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0655