Learn More
(2-clorofenil)(1-hidroxiciclopentil)metanona, Mikromol™
Descripción
(2-clorofenil)(1-hidroxiciclopentil)metanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| CAS | 90717-17-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | o-Chlorophenyl 1-Hydroxycyclopentyl Ketone, Ketamine Impurity C, Ketamine Hydrochloride Imp. C (EP), Ketamine Imp. C (EP), (2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone, 1-Hydroxycyclopentyl 2-chlorophenyl ketone, o-Chlorophenyl 1-hydroxycyclopentyl ketone, Ketamine Hydrochloride Impurity C, Ketamine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-6-2-1-5-9(10)11(14)12(15)7-3-4-8-12/h1-2,5-6,15H,3-4,7-8H2 |
| SMILES | OC1(CCCC1)C(=O)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | (2-clorofenil)-(1-hidroxiciclopentil)metanona |
| Mostrar más |