Learn More
Ácido 2-clorofenoxiacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314374 25 g 25 g
11324374 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314374 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00926.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-61-9 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-61-9
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Número MDL MFCD00004298
Clave InChI OPQYFNRLWBWCST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenoxyacetic acid, 2-chlorophenoxy acetic acid, o-chlorophenoxyacetic acid, 2-2-chlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 2-chlorophenoxy, acide o-chlorophenoxyacetique, acetic acid, o-chlorophenoxy, unii-x2512m5l7q, acetic acid, chlorophenoxy
PubChem CID 11969
Nombre IUPAC ácido 2-(2-clorofenoxi)acético
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenoxyacetic acid
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1103151
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza ≥98%