Learn More
2-Clorofenol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12337213 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Código de producto.
12337213 500 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
1 options
Código de producto. 12337213 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/5040/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 95-57-8
Punto de fusión 8°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 173°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C6H5ClO
Número MDL 2159
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.