Learn More
2-Clorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484063 5000 g 5000 g
11474063 250 g 250 g
11464063 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484063 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10311.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128.555 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-57-8
Fórmula molecular C6H5ClO
Peso molecular (g/mol) 128.555
Número MDL MFCD00002159
Clave InChI ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
Nombre IUPAC 2-clorofenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenol
Punto de fusión 7°C to 8°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.559
Cantidad 5000 g
Número UN UN2021
Beilstein 1905114
Índice Merck 14,2154
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 99%