Learn More
2-clorofenol, 98+%
Código de producto. 10072250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10072250 100 g Frasco de vidrio 100 g
10722231 5 g Frasco de vidrio 5 g
10635632 500 g Frasco de vidrio 500 g
10239603 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
11954681 10 kg Lata de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10072250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.20€
    31.65€ / 100 g
    Ahorro 4.55€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128,56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-57-8
Fórmula molecular C6H5ClO
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00002159
Clave InChI ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
Nombre IUPAC 2-clorofenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenol
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.0°C
Densidad 1.2620g/mL
Punto de ebullición 173.0°C to 175.0°C
Temperatura de inflamación 63°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4OH
Índice de refracción 1.5580 to 1.5600
Cantidad 100 g
Beilstein 06,183
Índice Merck 15,2157
Gravedad específica 1.262
Información de solubilidad Solubility in water: 28.5g/l (20°C). Other solubilities: freely soluble in solutions of sodium hydroxide,, alcohol and ether, soluble in aromatic solvents
Viscosidad 4.11 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 98+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación