Learn More
Alcohol de 2-clorofenetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10484205 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10484205 1 g Frasco de vidrio 1 g
10393522 5 g Frasco de vidrio 5 g
10038511 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10484205 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186190010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19819-95-5 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19819-95-5
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00002888
Clave InChI IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
PubChem CID 88266
Nombre IUPAC 2-(2-Clorofenil)etanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenethylalcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1900g/mL
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5495 to 1.5515
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.19
Fórmula lineal ClC6H4CH2CH2OH
Punto de ebullición 84.0°C to 85.0°C (3.0 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 98%