Learn More
Bromuro de 2-clorofeniletil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11934541 5 g 5 g
11924541 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11934541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440140050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16793-91-2 | C8H8BrCl | 219.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16793-91-2
Fórmula molecular C8H8BrCl
Peso molecular (g/mol) 219.51
Clave InChI AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2756963
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetil)-2-clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenethyl bromide
% mín. CAS 94.0
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.4569g/mL
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Gravedad específica 1.4569
Sinónimo 2-chlorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-chlorobenzene, 2-2-chlorophenyl ethylbromide, 1-2-bromo-ethyl-2-chloro-benzene, 1-2-bromo-ethyl-2-chlorobenzene, benzene,1-2-bromoethyl-2-chloro, benzene, 1-2-bromoethyl-2-chloro, 1-2-bromoethyl-2-chloro-benzene, 2-chlorophenethylbromide, acmc-1cfee
Punto de ebullición 110°C to 112°C (10.0 Torr)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.51
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorophenethyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.