Learn More
Cloruro de 2-cloronicotinoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloronicotinoyl Chloride |
| CAS | 49609-84-9 |
| Fórmula molecular | C6H3Cl2NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-3-pyridinecarbonyl Chloride, 2-Chloronicotinic Chloride, 2-Chloronicotinoyl Chloride, 2-Chloronicotinyl Chloride, 2-Chloronictinoyl Chloride, 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccnc1Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro 2-cloropiridina-3-carbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9592 |