Learn More
Cloruro de 2-cloronicotinoilo, TRC
Código de producto. 30365840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
30365840 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30365840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3737002G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Chloronicotinoyl Chloride
CAS 49609-84-9
Fórmula molecular C6H3Cl2NO
Cantidad 2 g
Sinónimo 2-Chloro-3-pyridinecarbonyl Chloride, 2-Chloronicotinic Chloride, 2-Chloronicotinoyl Chloride, 2-Chloronicotinyl Chloride, 2-Chloronictinoyl Chloride, 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H
SMILES ClC(=O)c1cccnc1Cl
Nombre IUPAC cloruro 2-cloropiridina-3-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 176
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.9592
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.