Learn More
Cloruro de 2-cloronicotinoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418893 5 g 5 g
11428893 25 g 25 g
11438893 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11048.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 49609-84-9 | C6H3Cl2NO | 176.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49609-84-9
Fórmula molecular C6H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 176.00
Número MDL MFCD00051677
Clave InChI RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloronicotinoyl chloride, 2-chloro-nicotinoyl chloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2-chloro, 2-chloronicotinylchloride, pubchem2599, acmc-209kgw, chloronicotinoyl chloride, 2-chloronicotinoylchloride, 2-chloro nicotinoyl chloride, 2-chloronicotinic acid chloride
PubChem CID 2774541
Nombre IUPAC cloruro 2-cloropiridina-3-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloronicotinoyl chloride
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 98°C to 100°C (2 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 119022
Formula Weight (peso de la fórmula) 176
Porcentaje de pureza ≥98%