Learn More
Ácido 2-cloronicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloronicotinic acid |
| CAS | 2942-59-8 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl N O2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Nicotinic acid, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloronicotinic acid, 3-Carboxy-2-chloropyridine, CNIS, NSC 378 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccnc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloropiridin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 157.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.9931 |