Learn More
Ácido 2-cloronicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448956 10 g 10 g
11458956 50 g 50 g
11468956 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17082.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2942-59-8 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2942-59-8
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.553
Número MDL MFCD00006236
Clave InChI IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloronicotinic acid, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-nicotinic acid, 2-chloro nicotinic acid, chloronicotinic acid, nicotinic acid, 2-chloro, 2-chloronicotinicacid, 2-chloroisonicotinicacid, 2chloronicotinic acid
PubChem CID 76258
Nombre IUPAC Ácido 2-cloropiridin-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloronicotinic acid
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 119023
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 99%