Learn More
2-cloronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloronaphthalene |
| CAS | 91-58-7 |
| Fórmula molecular | C10 H7 Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Naphthalene, 2-chloro-, 2-Chloronaphthalene, PCN 2, β-Chloronaphthalene, 2-Monochloronaphthalene, 2-MonoCN, 2-MCN, PCN-2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMILES | Clc1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 162.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0236 |