Learn More
2-cloroftaleno-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloronaphthalene-d7 |
| CAS | 93951-84-9 |
| Fórmula molecular | C10 2H7 Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, 7-chloro- (9CI), 2-Chloronaphthalene D7, 2-Chloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene, 2-Chloronaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 169.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0676 |