Learn More
2-cloronaftaleno-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloronaphthalene-d7 |
| CAS | 93951-84-9 |
| Fórmula molecular | C10 2H7 Cl |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, 7-chloro- (9 CI), 2-Chloronaphthalene D7, 2-Chloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene, 2-Chloronaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c(Cl)c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 169.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0676 g/mol |
| Mostrar más |