Learn More
2-Cloronaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10289780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10289780 5 g Frasco de vidrio 5 g
10299780 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10289780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404840050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-58-7 | C10H7Cl | 162.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-58-7
Fórmula molecular C10H7Cl
Peso molecular (g/mol) 162.62
Número MDL MFCD00035731
Clave InChI CGYGETOMCSJHJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2-chloro, 2-chloro naphthalene, beta-chloronaphthalene, halowax, 2-chlornaftalen, rcra waste number u047, 2-chloro-naphthalene, .beta.-chloronaphthalene, 2-chlornaftalen czech, unii-49o81u3iti
PubChem CID 7056
Nombre IUPAC 2-cloronaftaleno
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloronaphthalene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57°C to 60°C
Color Blanco
Punto de ebullición 256°C
Temperatura de inflamación 125°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2152
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloronaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.