Learn More
2-cloronaftaleno-1,4-diona (2-cloro-1,4-naftoquinona), Mikromol™
Description
2-cloronaftaleno-1,4-diona (2-cloro-1,4-naftoquinona)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 1010-60-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloro-1,4-naphthoquinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H5 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H |
| SMILES | ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-cloronaftaleno-1,4-diona |
| Show More |