Learn More
2-Clorometilbencimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10718372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10718372 5 g 5 g
10634092 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10718372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109390050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4857-04-9 | C8H7ClN2 | 166.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4857-04-9
Fórmula molecular C8H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 166.61
Número MDL MFCD00005602
Clave InChI SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-1H-1,3-benzodiazol
SMILES ClCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethylbenzimidazole
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 145°C to 150°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloromethylbenzimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.