Learn More
2-(clorometil)tiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Chloromethyl)thiophene |
| CAS | 765-50-4 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4H2 |
| SMILES | ClCc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)tiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 132.611 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.98 |